Learn More
Pentadecanal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentadecanal |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3 |
| Peso formulazione | 226.2297 |