Learn More
Pentadecanoic acid, 99%
Codice prodotto. 11447636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447636 50 g 50g
11437636 10 g 10g
11457636 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14664.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
Solubility
Soluble in ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from bases, oxidizing agents, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1002-84-2
Formula molecolare C15H30O2
Molecular Weight (g/mol) 242.403
Numero MDL MFCD00002745
InChI Key WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
IUPAC Name pentadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pentadecanoic acid
Punto di fusione 51°C to 54°C
Punti di ebollizione 257°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare CH3(CH2)13CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 1773831
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol.
Peso formulazione 242.4
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentadecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid