Learn More
Pentadecanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16443419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443419 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW004283
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Specifica
Materiale o nome chimico Pentadecanoic acid
CAS 1002-84-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H30O2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (257.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCC)O
Molecular Weight (g/mol) 242.4
Peso formulazione 242.4
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only