Learn More
Pentadecanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30409456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409456 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP22048050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid)
CAS 1002-84-2
Formula molecolare C15 H30 O2
Quantità 50 g
Sinonimo Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid
InChI Formula InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name pentadecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 242.4
Peso formulazione 242.2246