Learn More
Pentaerythritol, 98%
Codice prodotto. 10051300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10051300
Marca: Thermo Scientific Acros 129870010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-77-5
Formula molecolare C5H12O4
Molecular Weight (g/mol) 136.15
InChI Key WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC Name 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pentaerythritol
Punto di fusione 257.0°C to 264.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 276.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 240°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C(CH2OH)4
Quantità 1 kg
Beilstein 01,528
Indice di Merck 15,7221
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals