Learn More
Pentafluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 11423957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423957 25 g 25g
11413957 5 g 5g
11433957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11423957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19348.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
Solubility
Soluble in toluene, and organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-60-8
Formula molecolare C6H2F5N
Molecular Weight (g/mol) 183.08
Numero MDL MFCD00007643
InChI Key NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluoroaniline
Punto di fusione 34°C to 37°C
Densità 1.744
Punti di ebollizione 156°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1819387
Informazioni di solubilità Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline
Peso formulazione 183.08
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoroaniline