Learn More
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10603892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603892 25 g Bottiglia in vetro 25g
10428872 1 g Bottiglia in vetro 1g
10503311 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10603892 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 147110250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 832-53-1
Formula molecolare C6ClF5O2S
Molecular Weight (g/mol) 266.57
Numero MDL MFCD00007427
InChI Key UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 99%
Densità 1.7960g/mL
Punti di ebollizione 211°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5SO2Cl
Indice di rifrazione 1.4780 to 1.48
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.796
Peso formulazione 266.57
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.