Learn More
Pentafluorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11420094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420094 5 g 5g
11430094 25 g 25g
11440094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420094 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13575.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 773-82-0
Formula molecolare C7F5N
Molecular Weight (g/mol) 193.076
Numero MDL MFCD00001775
InChI Key YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrile
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorobenzonitrile
Punto di fusione 1°C to 2°C
Densità 1.566
Punti di ebollizione 161°C to 162°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Indice di rifrazione 1.4425
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1913453
Peso formulazione 193.07
Percent Purity 98%