Learn More
Thermo Scientific™ Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Codice prodotto. 11547740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11547740 5 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11547740 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS58220
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Derivatize carboxyl acids, phenols, and sulfonamides for electron-capture detection (ECD) GC analysis with the Thermo Scientific™ Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent.
Derivatize carboxyl acids, phenols, and sulfonamides for electron-capture detection (ECD) GC analysis with the Thermo Scientific™ Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent. Reaction times are fast (∼20 minutes). Derivatives are highly EC-sensitive, making them useful in low-level determinations of fatty acids. PFBBr has been applied in analyzing trace organics in asphalts and as a fingerprinting technique for identifying asphalt pollutants found in surface waters.
  • Fast reaction times for extraction alkylation technique: ∽20 minutes
  • Derivatives are highly EC-sensitive, making them useful in low-level determinations of fatty acids
  • Analysis of trace organics in asphalt
Recommended for:
Analysis of trace organics in asphalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Corrosive
Conservazione Room Temperature
Componenti standard alpha-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Concentrazione standard 98 to 100%
Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene