Learn More
Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10576914 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10174104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576914 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66926CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 941716-96-7
Formula molecolare C16H8F5NO2
Molecular Weight (g/mol) 341.24
Numero MDL MFCD09879962
InChI Key UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 1-methylindole-7-carboxylate
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 341.23
Percent Purity 97%