Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10595954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10595954 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10367314 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62826CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 921939-02-8
Formula molecolare C14H9F5N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 380.29
Numero MDL MFCD09817538
InChI Key NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229699
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 380.29
Percent Purity 97%