Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215604 1 g Amber Glass Bottle 1g
10205604 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215604 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62426DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 941716-88-7
Formula molecolare C14H9F5N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 380.289
Numero MDL MFCD09966152
InChI Key ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 43811041
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 380.29
Percent Purity 97%