Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10567464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10567464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10567464 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57826DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C18H11F8NO3
Numero MDL MFCD09025890
Quantità 1 g
Sinonimo pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI Key NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 441.277
PubChem CID 24229574
Peso formulazione 441.27
Percent Purity 97%