Learn More
Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10769215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10769215 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10265464 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69626CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 950603-27-7
Formula molecolare C17H12F5NO5S
Molecular Weight (g/mol) 437.34
Numero MDL MFCD09879986
InChI Key FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229773
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 437.34
Percent Purity 97%