Learn More
Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623045 1 g Amber Glass Bottle 1g
10386654 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623045 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69326DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 946409-38-7
Formula molecolare C15H10F5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 359.26
Numero MDL MFCD09817560
InChI Key YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229768
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 359.25
Percent Purity 97%