Learn More
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11370677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11370677 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10693625 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370677 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50526CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 934570-42-0
Formula molecolare C16H11F5N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 390.33
Numero MDL MFCD09702363
InChI Key CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 390.33
Percent Purity 97%