Learn More
Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10707675 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10707675 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50226DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C18H8F5NO3
Numero MDL MFCD09064956
Quantità 1 g
Sinonimo pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI Key LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 3-pyridin-2-yloxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 381.258
PubChem CID 24229506
Peso formulazione 381.26
Percent Purity 97%