Learn More
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11360587 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10472844 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11360587 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23826CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 915707-42-5
Formula molecolare C17H9F5N2O2
Molecular Weight (g/mol) 368.26
Numero MDL MFCD09702352
InChI Key LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Peso formulazione 368.26
Percent Purity 97%