Learn More
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10366754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10336474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10366754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68226CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 941717-00-6
Formula molecolare C18H11F5N2O2
Molecular Weight (g/mol) 382.29
Numero MDL MFCD09879978
InChI Key GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229762
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzoate
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 382.29
Percent Purity 97%