Learn More
Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10695125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695125 1 g Amber Glass Bottle 1g
10537634 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10695125 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17426DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 921938-51-4
Formula molecolare C17H12F5NO3
Molecular Weight (g/mol) 373.28
Numero MDL MFCD09817462
InChI Key UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229462
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 4-morpholin-4-ylbenzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 373.28
Percent Purity 97%