Learn More
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11366775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11366775 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10727865 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366775 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52426CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 930110-97-7
Formula molecolare C18H13F5O4
Molecular Weight (g/mol) 388.29
Numero MDL MFCD09702368
InChI Key BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229528
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 4-(oxan-4-yloxy)benzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 388.29
Percent Purity 97%