Learn More
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10472284 1 g Amber Glass Bottle 1g
10367534 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10472284 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54826DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 926921-59-7
Formula molecolare C16H6F5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 371.28
Numero MDL MFCD09702374
InChI Key UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229543
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 371.28
Percent Purity 97%