Learn More
Pentafluorophenyl nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143214 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10396794 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143214 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04126CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 848347-44-4
Formula molecolare C12H4F5NO2
Molecular Weight (g/mol) 289.161
Numero MDL MFCD09064938
InChI Key AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 23237920
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) pyridine-3-carboxylate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl nicotinate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 289.16
Percent Purity 97%