Learn More
Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10041714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041714 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10777855 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041714 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04026CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 188837-53-8
Formula molecolare C12H4F5NO2
Molecular Weight (g/mol) 289.16
Numero MDL MFCD02916457
InChI Key KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 2754830
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) pyridine-2-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 289.16
Percent Purity 95%