Learn More
Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 11945991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945991 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11945991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438741000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 879-05-0 | C6BrF5Mg | 271.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenylmagnesium bromide
CAS 879-05-0, 60-29-7
Densità 0.8600g/mL
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C6BrF5Mg
Formula lineare F5C6MgBr
Numero MDL MFCD00015720
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.86
Sinonimo pentafluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo pentafluorophenyl, pentafluorophenylmagnesiumbromide, c6f5mgbr, pentafluorophenyl magnesiumbromide, axqvmjidndrsfm-uhfffaoysa-m, pentafluorophenyl magnesium bromide, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, bromo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl magnesium, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI Key AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(F)C(F)=C([Mg]Br)C(F)=C1F
IUPAC Name magnesium;1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 271.27
PubChem CID 3319152
Peso formulazione 271.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.