Learn More
Pentafluoropropionic acid, 97%
Codice prodotto. 10239850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239850 50 g Plastic bottle 50g
10035870 10 g Plastic bottle 10g
15790869 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10239850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416920500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-64-0
Formula molecolare C3AgF5O2
Molecular Weight (g/mol) 270.89
Numero MDL MFCD00004170
InChI Key XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluoropropionic acid
Colore Colorless to Brown
Densità 1.5760g/mL
Punti di ebollizione 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CF3CF2CO2H
Indice di rifrazione 1.2830 to 1.286
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.576
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoic acid
Peso formulazione 164.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluoropropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.