Learn More
Pentafluoropropionic acid, 97%
Codice prodotto. 15790869 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15790869 250 g Plastic bottle 250g
10035870 10 g Plastic bottle 10g
10239850 50 g Plastic bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15790869 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416922500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-64-0
Formula molecolare C3AgF5O2
Molecular Weight (g/mol) 270.89
Numero MDL MFCD00004170
InChI Key XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluoropropionic acid
Colore Colorless to Brown
Densità 1.5760g/mL
Punti di ebollizione 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CF3CF2CO2H
Indice di rifrazione 1.2830 to 1.286
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.576
IUPAC Name silver(1+) pentafluoropropanoate
Peso formulazione 164.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid