Learn More
Pentafluoropropionic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30409383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2735701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Formula molecolare C6 F10 O3
Quantità 1 g
Sinonimo Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
InChI Formula InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
Molecular Weight (g/mol) 310.046
Peso formulazione 309.969