Learn More
Pentafluoropyridine, TRC
Codice prodotto. 30421936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421936 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2735581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Pentafluoropyridine
CAS 700-16-3
Formula molecolare C5F5N
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
SMILES Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluoropyridine
Molecular Weight (g/mol) 169.05
Peso formulazione 168.9951