Learn More
Pentafluorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 10636332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636332 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10254940 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10299393 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10636332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129920050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-62-0
Formula molecolare C6HF5S
Molecular Weight (g/mol) 200.13
Numero MDL MFCD00004828
InChI Key UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenethiol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorothiophenol
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5000g/mL
Punti di ebollizione 143°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5SH
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.465
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.5
Peso formulazione 200.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.