Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentamidine isethionate salt, 97%
Codice prodotto. 15891022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15891022 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15891022 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461860010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140-64-7 | C19H24N4O2·2C2H6O4S | 592.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentamidine isethionate salt
CAS 140-64-7
Punto di fusione 188°C to 194°C
Punti di ebollizione 539.4°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C19H24N4O2·2C2H6O4S
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether,acetone,chloroform
InChI Key YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 592.68
PubChem CID 8813
ChEBI CHEBI:7977
Peso formulazione 592.68
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentamidine isethionate salt, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamidine isethionate salt