Learn More
Pentan-2-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10254440 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10254440 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10254440 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/1080/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 6032-29-7
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 118°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C5H12O
Numero MDL 4579
Quantità 500 mL
Sinonimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
InChI Key JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)O
IUPAC Name pentan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 22386
Densità vapore 3
ChEBI CHEBI:77518
Peso formulazione 88.15g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.