Learn More
Pentan-3-One, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11463673 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11463673 250 mL Amber glass bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11463673 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/1100/07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 96-22-0
Punto di fusione -40°C
Colore Colorless
pH 6.2
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C5H10O
Numero MDL MFCD00009320
Quantità 250 mL
Sinonimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
InChI Key FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)CC
IUPAC Name pentan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 86.13
PubChem CID 7288
Densità vapore 3
ChEBI CHEBI:67886
Peso formulazione 86.13g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentan-3-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.