Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, for residue analysis (of high-volatile halogenated hydrocarbons), Solstice
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentane |
| Densità | 0.626g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.083 |
| Punto d'infiammabilità | −49°C (−56.2°F) |
| Punto di combustione | 500°F |
| Formula lineare | CH3(CH2)3CH3 |
| Numero UN | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Peso formulazione | 72.15g/mol |
| Vedi altri risultati |