Learn More
Pentanehydrazide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentanehydrazide |
| CAS | 38291-82-6 |
| Formula molecolare | C5 H12 N2 O |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCCC(=O)NN |
| IUPAC Name | pentanehydrazide |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.162 |
| Peso formulazione | 116.095 |