Learn More
Pentanehydrazide, TRC
Codice prodotto. 30428705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428705 10 mg 10mg
30416999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30428705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP27404810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Formula molecolare C5 H12 N2 O
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCCC(=O)NN
IUPAC Name pentanehydrazide
Molecular Weight (g/mol) 116.162
Peso formulazione 116.095