Learn More
Pentanenitrile-d9, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentanenitrile-d9 |
| CAS | 1030939-70-8 |
| Formula molecolare | C5 D9 N |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.19 |
| Peso formulazione | 92.13 |