Learn More
Pentanoic Acid (Valeric Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17902876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902876 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0751.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pentanoic Acid (Valeric Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Valeric Acid
CAS 109-52-4
Nomi componenti o analita Valeric Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pentanoic Acid, Valproic Acid Imp. A (EP), Valeric Acid, Valproic Acid Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
IUPAC Name pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Quantità 100 mg
Peso formulazione 102.0681 g/mol