Learn More
Pentetrazol, LoGiCal
Codice prodotto. 30460964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460964 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460964 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0692.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentetrazol
CAS 54-95-5
Nomi componenti o analita Pentetrazol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H10 N4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pentetrazol
InChI Formula InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC Name 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Quantità 10 mg
Peso formulazione 138.0905 g/mol