Learn More
Pentetrazol, Mikromol™
Codice prodotto. 30050897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050897 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050897 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0692.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pentetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentetrazol
CAS 54-95-5
Nomi componenti o analita Pentetrazol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H10 N4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pentetrazol
InChI Formula InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC Name 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Quantità 500 mg
Peso formulazione 138.0905 g/mol