Learn More
Pentoxifylline, LoGiCal
Codice prodotto. 30460934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460934 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460934 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0761.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Nomi componenti o analita Pentoxifylline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H18 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
InChI Formula InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
IUPAC Name 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 278.31
Quantità 10 mg
Peso formulazione 278.1379 g/mol