Learn More
Pentoxifylline, Mikromol™
Codice prodotto. 17994046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994046 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994046 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0761.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pentoxifylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Nomi componenti o analita Pentoxifylline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H18 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
InChI Formula InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
IUPAC Name 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 278.31
Quantità 500 mg
Peso formulazione 278.1379 g/mol