Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentyl isocyanate |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Punti di ebollizione | 136.0°C to 137.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 32°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)4NCO |
| Vedi altri risultati |