Learn More
Pentyl isothiocyanate, 95+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Pentyl isothiocyanate |
Densità | 0.93g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Formula lineare | CH3(CH2)4NCS |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 129.23 |
Percent Purity | 95% |