Learn More
Pentyl isothiocyanate, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10436682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10436682 10 g 10g
10362285 5 g 5g
10011894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10436682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL04631EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 629-12-9
Formula molecolare C6H11NS
Molecular Weight (g/mol) 129.221
InChI Key SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC Name 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Pentyl isothiocyanate
Densità 0.93g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)4NCS
Quantità 10 g
Peso formulazione 129.23
Percent Purity 95%