Learn More
Pentyl Paraben, TRC
Codice prodotto. 30132403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132403 1 g 1g
17942735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132403 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2838001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6521-29-5
Formula molecolare C12 H16 O3
Molecular Weight (g/mol) 208.25
Sinonimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, pentyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid n-amyl ester, Amyl p-hydroxybenzoate, NSC 309817, Pentyl 4-hydroxybenzoate, Pentyl p-hydroxybenzoate, Pentyl paraben, n-Amyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester
IUPAC Name pentyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Pentyl Paraben
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Peso formulazione 208.1099