Learn More
R&D Systems™ Pentylenetetrazole
Codice prodotto. 18722594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722594 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722594 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2687/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.01€
    153.30€ / 1g
    Risparmia 16.71€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CNS stimulant
CNS stimulant that induces kindling in vivo. Causes alterations in excitatory and inhibitory neurotransmitter systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentylenetetrazole
CAS 54-95-5
Quantità 1 g
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C6H10N4
Peso formulazione 138.17
Purezza >99%
Peso molecolare 138.174