Learn More
Pentylenetetrazole, TRC
Spezifikation
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pentetrazol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2 |
| Peso formulazione | 138.0905 |
| Percent Purity | >95% |