Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, & nanoViper™ Fittings
Codice prodotto. 17427583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cartridge Holder Kit
Tubing
Include:
Cartridge Holder, Tubing, Fittings
Tubing, Fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Include Dimensione della confezione
17427583 Tubing Tubing, Fittings pezzi 2
17437583 Cartridge Holder Kit Cartridge Holder, Tubing, Fittings Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17427583 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 174501
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, and nanoViper™ Fittings to connect your PepMap™ Neo Trap Cartridge to your HPLC system.
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, and nanoViper™ Fittings to connect your PepMap Neo Trap Cartridge (Catalog Number 174500) to your HPLC system.
See Viper and nanoViper resources
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 30 μm
Da utilizzare con PepMap™ Neo Trap Cartridge (part number 174500)
Include Tubing, Fittings
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 22,000 psi (1500 bar)
Temperatura 60 °C
Product Line PepMap Neo
Materiale PEEK
Descrizione PEEK Tubing with nanoViper™ Fittings
Da utilizzare con (applicazione) Trap and Elute, Peptide Mapping
Product Type Tubing