Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, & nanoViper™ Fittings
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, and nanoViper™ Fittings to connect your PepMap Neo Trap Cartridge (Catalog Number 174500) to your HPLC system.
See Viper and nanoViper resources
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 30 μm (tubing) |
| Da utilizzare con | PepMap™ Neo Trap Cartridge (part number 174500) |
| Include | Cartridge Holder, Tubing, Fittings |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Pressione max | 22,000 psi (1500 bar) |
| Quantità | Each |
| Temperatura | 60 °C |
| Product Line | PepMap Neo |
| Descrizione | Nano Trap Cartridge Holder with PEEK Tubing and nanoViper™ Fittings |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trap and Elute, Peptide Mapping |
| Vedi altri risultati |